Learn More
Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Product Code. 10474905 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
10474905 2.5 kg 2.5kg
10105000 100 g 100g
10730575 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10474905 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229470025
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25655-41-8 | (C6H9NO)nI2 | 364.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25655-41-8
Molecular Formula (C6H9NO)nI2
Molecular Weight (g/mol) 364.95
MDL Number MFCD00084483
InChI Key CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym povidone iodine, povidone-iodine, betadine, isodine, pvp iodine, pvp-iodine, pvp-i, isobetadyne, bridine, disphex
PubChem CID 410087
IUPAC Name 1-ethenylpyrrolidin-2-one;molecular iodine
SMILES II.*-CC(-*)N1CCCC1=O
Spécification
Melting Point 300°C
Color Brown-Red to Yellow
Loss on Drying 8% max. (5 g, 105°C)
Infrared Spectrum Authentic
Linear Formula (C6H9NO)n·xI
Quantity 2.5 kg
Merck Index 15, 7815
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,isopropanol,glycerol;,practically insoluble in acetone
Percent Purity 9.0 to 12.0% (available iodine) (on dried substance)
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.