Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene Vented Petri Dishes
Click to view available options
Sterility:
Sterile
Diameter (Metric):
35 mm
60 mm
Height (Metric):
10 mm
15 mm
Unit Size:
Each
Pack of 600
Pack of 740
Description
- Vented for improved gas exchange
- Manufactured from crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Clear |
| Culture Area | 8.5 cm2 |
| Material | Polystyrene |
| Shape | Round |
| Sterility | Sterile |
| Type | Petri Dish |
| No. per Case | 740 |
| Vent | Yes |
| Dimensions (Dia. x H) | 35 x 10 mm |
| Height (Metric) | 10 mm |
| Visa mer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering