Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene Standard Lids for Microplates
Description
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- High lid profile; height: 9 mm
Specifica
Specifica
| Color | Clear |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Non-sterile |
| Includes | Chimney-well style 96 well plates |
| Condensation Rings | No |
| No. per Pack | 100 |
| Format | High profile |
| Product Type | Plate Lid |
| Plate Compatibility | 96-well Microplate, Non TC-treated |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?