Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene Petri Dishes
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Vent:
No
Yes
Quantity:
120 Pack
240 Pk.
360 Pack
420 Pack
480 Pack
560 Pack
600 Pack
740 Pack
Förpackningsstorlek
Pack of 120
Pack of 240
Pack of 360
Pack of 420
Pack of 480
Pack of 560
Pack of 600
Pack of 740
Beskrivning
- Heat resistant up to 60°C
- Available in vented and non-vented
- Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
- Easy stacking
- Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Specifikationer
Specifikationer
| Closure Type | Stackable |
| Disposable | Single-use |
| Material | Polystyrene |
| Shape | Round |
| Sterility | Sterile |
| Quantity | 480 Pack |
| Vent | Yes |
| Dimensions (Dia. x H) | 94 x 15 mm |
| Height (Metric) | 15 mm |
| Diameter (Metric) | 94 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering