Learn More
Socorex™ Polystyrene Multichannel Round Bottom Reservoirs
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Channels:
8
12
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Beschreibung
- Polystyrene construction
- Each channel has a rounded bottom
- Total capacity 48mL
- Good bench stability
- Perfect combination with multichannel pipettes
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 48 mL |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Non-sterile |
| Type | Multichannel Reservoir |
| Channels | 12 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur