Learn More
Wheaton™ Polypropylene White screw Cap
Product Code. 10332302 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Color:
White
Conditionnement:
Pack of 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10332302
Marque: Wheaton™ 240805
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Material (Liner) Metal Foil
Color White
Material Polypropylene
For Use With (Application) Screw caps for WHEATON liquid scintillation vials
Type Screw Cap
Closure Size 24-400
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis