Learn More
VITLAB™ Polypropylene Standard Joint Stopper
Click to view available options
Standard Taper Joint:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 10
Descrizione
Slightly tapered polypropylene bottle stoppers to help protect the contents of laboratory storage containers.
- Two stopper styles: square- and hexagonal-knob caps with a red core
- Provides a tight seal that helps prevent spills and evaporation
- Made of durable polypropylene for added resistance to chemicals and heat
- Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Specifica
| Description | Transparent with red core |
| Quantity | 1/Pk. |
| Standard Taper Joint | NS 12/21 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Transparent, Red |
| Material | Polypropylene |
| Product Type | Standard Joint Stopper |
| Shape | Square Grip |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto