Learn More
VITLAB™ Polypropylene Standard Joint Stopper
Product Code. 10595981
Click to view available options
Standard Taper Joint:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
Unit Size:
Each
Pack of 10
You may only order up to the available stock. For more details call customer services on +351 21 425 33 50.
Product Code. 10595981
Brand: VITLAB™ 90794
Only null left
Add to basket
Add to basket
You may only order up to the available stock. For more details call customer services on +351 21 425 33 50.
Seal bottles, test tubes, flasks, and other laboratory containers. VITLAB™ Polypropylene Standard Joint Stopper are available with a square or hexagonal cap in a variety of standard sizes. Made of durable, autoclavable polypropylene.
Slightly tapered polypropylene bottle stoppers to help protect the contents of laboratory storage containers.
  • Two stopper styles: square- and hexagonal-knob caps with a red core
  • Provides a tight seal that helps prevent spills and evaporation
  • Made of durable polypropylene for added resistance to chemicals and heat
  • Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
Especificaciones
Description Transparent with red core
Quantity 1/Pk.
Standard Taper Joint NS 12/21
Autoclavable Autoclavable
Color Transparent, Red
Material Polypropylene
Product Type Standard Joint Stopper
Shape Square Grip
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado