Learn More
Brady™ Polypropylene Slippery Floor Warning Signs
Click to view available options
Dimensions (L x W):
500 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Alternate Part Number | ECONOMY FLOOR STAND SOL GLISSANT |
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 1 Ea. |
| For Use With (Application) | Warning sign for slippery floor |
| Height (Metric) | 500 mm |
| Width (Metric) | 300 mm |
| Dimensions (L x W) | 500 x 300 mm |
| Displayed Text | Danger Slippery Floor Pictogram /Skid Risk |
| Product Type | Slippery Floor Warning Sign |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering