Learn More
Bohlender™ Polypropylene Sampling Pump
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Flow Rate:
60 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Especificaciones
Especificaciones
| Flow Rate | 60 mL |
| For Use With | 100 to 2000 mL Bottle |
| Material | Polypropylene, PTFE |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido