Learn More
Ratiolab™ Polypropylene Microcentrifuge Tubes
Click to view available options
Color:
Natural
Transparent
Capacity (Metric):
1.5 mL
2 mL
Unit Size:
Pack of 1000
Beskrivning
- Autoclavable with opened cap at 121°C for 20 min.
- Natural color or different colors for comfortable identification
- Tight sealing cap
- Safe and easy to be opened and closed
Specifikationer
Specifikationer
| Closure Material | Polypropylene |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 1.5 mL |
| Color | Natural |
| Material | Polypropylene |
| No. per Pack | 1000/Pk. |
| Packaging | 1000/Pk. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering