Läs mer
BRAND™ Polypropylene Microcentrifuge Tube
Produktkod. 10572774 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Includes:
With base
Without base
Förpackningsstorlek
Pack of 1000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10572774
missing translation for 'mfr': BRAND™ 780764
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Screw cap lid sold separately.
  • Polypropylene (PP) construction
  • Sterile
  • Operating temperature: -196 to 121°C
  • Autoclavable
  • In accordance with DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity (Metric) 2 mL
Material Polypropylene
Height (Metric) 44 mm
Includes Without base
No. per Pack 1000
Temperature Range (Metric) –196 to 121°C
Max. RCF 20.000 G
Diameter (Metric) 13 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado