Learn More
Mutexil™ Polypropylene Hooded Combination Coveralls
Product Code. p-8009826
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
2X-Large
Color:
Blue
White
Unit Size:
Pack of 50
Product Code. 11751585
Brand: Mutexil™ 2000008L
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Disposable coveralls for maintenance, production and site visits
  • Polypropylene non-woven coverall with hood
  • Elastic wrists, ankles, and back
  • Zip fastening and two pockets
  • For maintenance, production site visits
  • Non hazardous environments
Specifikationer
Product Type General Purpose Coveralls
Size Large
Gender Unisex
Material Polypropylene
Color Blue
Disposable Single-use
Waist Style Elastic
Ankle Style Elastic
Sterility Non-sterile
No. of Pockets 2
Sleeve Style Elastic
Thickness 40g/m2
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.