Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Gel Loading Tip
Product Code. 15257546 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 to 200 μL
Unit Size:
Each
Product Code. 15257546
Brand: Cole-Parmer™ 2571310
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Spezifikation
Volume (Metric) 1 to 200 μL
Color Natural
Autoclavable Autoclavable
For Use With (Application) For DNA sequencing
Tip Style Gel Loading
Material Polypropylene
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt