Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
Product Code. p-8000074
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Red
Yellow
Width (Metric):
120.1 mm
184.8 mm
224.1 mm
318.3 mm
405.1 mm
Height (Metric):
80 mm
141.7 mm
181 mm
276.2 mm
363.5 mm
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10152604
Marke: Brady™ 065586
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Polypropylene Gate Valve Lockout has a unique knockout center that accommodates OS and Y or rising stem valves. Lockout accepts locks with shackles up to 9.53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
  • Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
  • Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
  • Danger labels in English, Spanish and French are included.
Spezifikation
Product Type Gate Valve Lockout
Alternate Part Number GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 BLUE
Color Blue
Material Polypropylene
Certifications/Compliance OSHA 1910.147
Description Brady Gate Valve Lockouts
Diameter (English) 5.2 in.
Diameter (English) Shackle 0.38 in.
Diameter (Metric) 132.08 mm
Diameter (Metric) Shackle 9.7 mm
Dimensions (D x W x H) 50.80 x 184.80 x 141.70 mm
Dimensions (L x W) 184.80 x 141.70 mm
For Use With (Application) Lockout Tagout
Height (English) 5.58 in.
Height (Metric) 141.7 mm
Includes Danger labels in English, Spanish, and French
Quantity 1 Ea.
Width (English) 7.28 in.
Width (Metric) 184.8 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt