Learn More
BRAND™ Polypropylene Funnel with Fluted Interior
Handla allt Brand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (Metric)Top:
65 mm
120 mm
150 mm
Diameter (Metric) Stem:
9 mm
11 mm
14 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 20
Beskrivning
- Polypropylene construction
- Short, wide stem
- Includes internal fluting
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric)Top | 120 mm |
| Diameter (Metric) Stem | 11 mm |
| Material | Polypropylene |
| Length (Metric) Stem | 85 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering