Learn More
Kappes Systeme™ Polypropylene Euro Transport Box
Product Code. 10093952
Encompass_Preferred
Click to view available options
Color:
Blue
Gray
Red
Dimensions (L x W x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10093952
Brand: Kappes Systeme™ 6475.00.4050
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Type Transport Bin
Material Polypropylene
Color Blue
Shape Rectangular
For Use With Conveyor, Grabber Technology, Storage and Retrieval Machine
For Use With (Application) Food Safe
Quantity 1/Pk.
Dimensions (L x W x H) 400 x 300 x 120 mm
Length (Metric) 400 mm
Width (Metric) 300 mm
Height (Metric) 120 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis