Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 90 mm Height
Shop All TENAK Products
Click to view available options
Color:
Blue
Clear
Green
Red
Yellow
Unit Size:
Pack of 30
Beskrivning
- Constructed of polypropylene
- Can be used in temperatures as low as -90°C
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Boxes have a fixed grid divider with 9 x 9 cells and are suited for 1.2 mL and 2 mL cryogenic vials
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Red |
| Material | Polypropylene |
| Withstand Temperature (Metric) | As low as -90°C |
| Dimensions (L x W x H) | 130 x 130 x 90 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering