Learn More
Brady™ Polypropylene Cleats For 120/277V Lockout
Código de producto. 11751346
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Red
Tamaño de la unidad:
1 pack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11751346 Red 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11751346 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Product Type Cleats
Alternate Part Number LOCKOUT CLEAT 277 VOLT GENERAL USE PK6
Color Red
Description Extra Cleats for 120/277V Lockout
For Use With (Equipment) For 120/277V Lockout
Quantity 6 Pk.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.