Få mere at vide
Få mere at vide
ratiolab™ Polypropylene Centrifuge Tubes with Cap
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bottom Shape:
Conical
Flat
Capacity (Metric):
15 mL
50 mL
Diameter (Metric):
17 mm
30 mm
Length (Metric):
115 mm
120 mm
Pakningsstørrelse:
Pack of 250
Pack of 300
Pack of 750
Beskrivelse
- Certified to be free from RNase, DNase, Endoxins, Pyrogens and ATP
- Temperature Range: -80°C to +121°C
Tekniske data
Tekniske data
| Closure Material | HDPE |
| Closure Color | Red |
| Color | Clear |
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| Disposable | Single-use |
| Material | Polypropylene |
| Includes | Tubes with Cap |
| No. per Pack | 25 Tubes/Pk. |
| Quantity | 12 Pk. |
| Sterility | Non-sterile |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion