Learn More
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 2000
Código de producto. 11389038
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mL
250 mL
1 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
250mL
50mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11389038
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 042499.K2
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated is widely used as a common surfactant. It is an active component of defoamers which suppresses the formation of foams and is a critical ingredient in water-repelling coatings as an active silicone fluid. It finds application in optic telecommunications, biomedical research, elasticity of polymer networks, adhesive materials and in skin-moisturizing lotions. Furthermore, it is used as a filler fluid in breast implants and as a sorbent for the analysis of headspace (dissolved gas analysis) of food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9016-00-6
Molecular Formula (C2H6OSi)n
Molecular Weight (g/mol) 74.15
MDL Number MFCD00084411
InChI Key SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dimethylsilanone
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Especificaciones
Color Colorless
Physical Form Liquid
Boiling Point >205°C
Melting Point <-40°C
Density 0.966 g/mL
Solubility Information Slightly miscible with water. Immiscible with methanol and ethylene glycol.
Quantity 1 L
Flash Point 232°C (450°F)
Odor Odorless
Refractive Index 1.4
Chemical Name or Material Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 2,000
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado