Learn More
RETSCH Polyamide Grinding Balls
Produktkod. 10456231 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (Metric):
0.9 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (Metric) Förpackningsstorlek
10456231 12 mm Each
10197361 0.9 mm Each
10176211 7 mm Each
10064821 5 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10456231 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 05.368.0003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.15€
    4.82€ / Pack of 1
    Save 0.33€
    6% Off
Estimated Shipment: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Product Type Grinding Balls
Diameter (Metric) 12 mm
For Use With (Equipment) mm 200 andmm 301
Material Polyamide
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.