Learn More
Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt, M.W. 75,000, Thermo Scientific™
Product Code. 15467105
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
Product Code. 15467105
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045851.18
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25704-18-1
Molecular Formula (C8H7NaO3S)n
Molecular Weight (g/mol) 184.21
MDL Number MFCD00084449
InChI Key MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Specifikationer
Color Brown
Physical Form Powder
Quantity 50 g
IUPAC Name 4-ethenylbenzene-1-sulfonic acid
Chemical Name or Material Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt, M.W. 75,000
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.