Specifications
Tekniske data
| Color | Colorless |
| Physical Form | Liquid |
| Boiling Point | >200.0°C |
| Melting Point | 4.0°C to 8.0°C |
| Linear Formula | H(OCH2CH2)nOH |
| Density | 1.1275g/mL |
| Merck Index | 15, 7688 |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents |
| Quantity | 1 L |
| Formula Weight | 400 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
- Warning
- Specific target organ toxicity Category 3
- H335-May cause respiratory irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?