Description
- Made from high quality 316L stainless steel with PTFE or 316L Stainless Steel inner core
- For taking multi-level, discrete samples
- Suitable for free flowing powders
- Bayonet handle that allows for simple operation
- Sealing sleeve enables one pocket to be emptied at a time
- Samplers are supplied with pointed tips as standard
Specifications
Specifica
| Product Type | Sampler |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Includes | 4 Pockets |
| Handle Material | Stainless Steel Inner Rod |
| Capacity (Metric) | 90 mL |
| Diameter (Metric) | 40 mm |
| Length (Metric) | 1500 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?