Learn More
Memmert™ Plug-In Tube Extension for SN75plus, Straight
Code produit. 17508775 Tous les produits Memmert Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
SN75plus Sterilizer
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17508775
missing translation for 'mfr': Memmert™ SN75plusB29718
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight
Spécification
Diameter (Metric) Outside 60.3 mm
For Use With (Equipment) SN75plus Sterilizer
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis