Learn More
Platinum wire, 0.25mm (0.01in) dia, Premion™, 99.997% (metals basis)
Product Code. 11341518
Click to view available options
Quantity:
10 cm
50 cm
250 cm
Unit Size:
10cm
250cm
50cm
Product Code. 11341518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010958.CB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molecular Formula Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
MDL Number MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Tekniske data
Appearance Silvery white wire
Density 21.45g/cm3 at 20°C
Quantity 250 cm
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.997% (Metals basis)
Form Wire
Chemical Name or Material Platinum
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.