Learn More
Platinum, nominally 20% on carbon black, HiSPEC™ 3000, Thermo Scientific™
Product Code. 11328747
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. 11328747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035849.03
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-6-7440
MDL Number MFCD00011179
Specifikationer
Color Gray to Black
Odor Odorless
Quantity 1 g
UN Number UN1325
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Platinum, nominally 20% on carbon black, HiSPEC™ 3000
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.