Learn More
Descrizione
Superior optical clarity—easily view your sample. Odorless, noncytoto in., ic, and nonhemolytic. Low-binding surface helps minimize particle and odor absorption. Does not contain BPA, phthalates, PVC, or pero in., ides. Cleanroom packed and double bagged package. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, EtO, and chemical sterilants. Complies with U.S. Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP), General Chapter 88 Class VI, Biological reactivity Tests, In Vivo (2020). Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | ADCF;FDA;Non-Phthalate;USP;RoHS |
| Diameter (English) Inner | 1/8 in. |
| Diameter (English) Outer | 1/4 in. |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?