Learn More
Platinum, 0.5% on granular carbon, reduced
Product Code. 11364457
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11364457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038344.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-6-6
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-6-7440
MDL Number MFCD00011179
Spécification
Color Black
Appearance Black granules
Quantity 5 g
Odor Odorless
Form Granular
Solubility Information Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral and organic acids.
Chemical Name or Material Platinum, 0.5% on granular carbon
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis