Description
The Height Stop is an accessory for the PLATEMASTERTM allowing for easy altering of pipetting height.
- Ensures appropriate tip depth within shallow- or deep-well microplates
Spécification
Spécification
| Product Type | Pipetter Accessory |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Color | Black |
| Material | Polypropylene |
| For Use With (Application) | Liquid Handling |
| For Use With (Equipment) | PLATEMASTER™ |
| Quantity | 1 |
| Warranty | 1 Year |
| Width (English) | 2.76 in |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?