Learn More
RUBIS Full Plastic Tweezers
Product Code. 11799594
Encompass_Preferred
Click to view available options
Tip Style:
Angled, Pointed, Ultra Fine
Pointed, Ultra Fine
Round, Flat
Squared, Fine
Straight, Round, Flat
Unit Size:
Each
Product Code. 11799594
Brand: RUBIS K6
Only null left
Add to basket
Add to basket
Full Plastic Tweezers - PBT Plastic
  • PBT Plastic
  • Avoids scratches on delicate components
  • Easy to use
  • High Precision
  • 100% Made in Switzerland
Specifications
Tip Style Angled, Pointed, Ultra Fine
Length (English) 4.72 in.
Material PBT
Length (Metric) 120 mm
Product Type Tweezers
Quantity (No. per Case) Each
Type Tweezers
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.