Learn More
Buerkle™ Plastic Griffin Beakers with Blue Graduations
Product Code. 10287427 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 10287427
Brand: Buerkle™ 71223000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Manufactured from highly transparent polypropylene.
  • For various uses
  • Acc. to DIN 12331 and ISO 7056
  • Blue graduation printed on
  • Shatterproof
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Translucent
Diameter (Metric) Outer 170 mm
Capacity (Metric) 3000 mL
Material Polypropylene
For Use With (Application) Various Uses in The Laboratory
Height (Metric) 212 mm
Increments 250 mL
Quantity 1
Type Griffin Beaker
Autoclavable Autoclavable
Graduated Yes
Certifications/Compliance DIN 12331/ISO 7056
Scale Blue Graduated Scale
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado