Description
- Simple to use and requires no tools
- Designed to help reduce pipetting fatigue
- Grip to support daily pipetting activity
- Aids in reducing the risk of Repetitive Strain Injuries
- Autoclavable at 121°C (252°F), 1 atm for 20 min.
Specifications
Specifications
| Content And Storage | 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet |
| Color | Blue |
| For Use With | Pipettes |
| Material | Polypropylene |
| Type | Handle |
| For Use With (Equipment) | PIPETMAN Classic, Neo, G and Neo Multichannel pipettes |
| Includes | 3x Blue Comfort handle, 1 sheet of 12 Comfort handle stickers, 1 leaflet |
| Packaging Type | Box |
| Quantity | 3/Pk. |
| Dimensions (L x W x H) | 27.7 X 69.8 X 99.05 mm |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?