Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Dye Removal Columns effectively bind to unconjugated fluorescent dyes molecules from protein solutions to rapidly purify fluorescent conjugated antibodies and other proteins after labeling reactions.
Highlights:
- Fast - removal free dye from conjugates in approximately 30 seconds
- Efficient - purification resin provides outstanding conjugate recovery
- Minimal sample dilution
Specifikationer
Specifikationer
| Format | Kit, Microcentrifuge, Spin Column |
| Quantity | 10 columns, 5 mL resin |
| Product Type | Dye Removal Column |
| Content And Storage | Store purification resin at 4°C. Shipped at ambient temperature. |
| Target | Fluorescent Dye Removal |
| Product Line | Pierce |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?