Specifications
| Melting Point | 199.0°C to 202.0°C |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (Mixture of Picrotoxinin and Picrotin) (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Merck Index | 15,7527 |
| Specific Rotation | − 32.00 |
| Solubility Information | Solubility in water: 1g/5mL (100°C). Other solubilities: soluble in boiling alcohol (1gr/3mL),dilute acids,and alkalies; sparingly soluble in ether and ccl4,readily soluble in strong ammonia water and in aq.,solns of naoh.,1gr/13.5 mL in 95% ethan |
| Formula Weight | 602.58 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Picrotoxin
- Danger
- Acute toxicity Category 2
- H300-Fatal if swallowed.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?