Learn More
Tocris Bioscience™ Picropodophyllotoxin
GREENER_CHOICE
Code produit 18772484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18772484 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Code produit 18772484 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2956/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    303.45€ / 10mg
    Save 17.55€
    5% Off
Afficher toutes les promotions
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Selective IGF1R inhibitor
Orally active insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) inhibitor that exhibits no activity at the insulin receptor, FGFR, PDGFR or EGFR. Inhibits IGF1R autophosphorylation (IC50 ∽ 1 nM), increases the fraction of cells in the G2/M phase and upregulates apoptosis. Exhibits antiproliferative effects in multiple cancer cell lines (IC50 = 0.05 - 15 μM), and has anticancer and antineovascularization activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 477-47-4
Quantity 10 mg
Molecular Formula C22H22O8
Formula Weight 414.41
Purity >97%
Molecular Weight (g/mol) 414.41
Chemical Name or Material Picropodophyllotoxin
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.