Learn More
Descrizione
- Xtra Grip aqua-polymer foam coating is breathable and provides a high level of mechanical abrasion resistance
- Enhanced grip capabilities in oily areas
- Tactile feel when assembling oily parts
- Ideal for precision work, maintenance, repair work, and metal processing
Specifica
Specifica
| Construction | Seamless Knit |
| Coating Material | Aqua-Polymer Foam |
| Color | Black, Gray |
| Exterior Finish | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Spandex, Polyamide |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 7 |
| Style | Full-hand Mitt |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?