Learn More
Thermo Scientific™ Phosphorylating Phosphoramidite, standard grade, 28-400 finish bottle
Code produit 17987102 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.5 g
Conditionnement:
0.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
17987102 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17987102 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 27179410
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Phosphorylating phosphoramidite can be utilized to achieve phosphorylation of the 5' oligo terminus (also known as Phosphate-ON or Chemical Phosphorylation Reagent (CPR)).
Phosphorylating phosphoramidite can be utilized to achieve phosphorylation of the 5' oligo terminus (also known as Phosphate-ON or Chemical Phosphorylation Reagent (CPR)). Chemical phosphorylation is a cost-effective substitute to enzymatic methods (via T4 kinase and ATP), allowing efficient introduction of terminal phosphate groups. Oligos with a 5'-phosphate are conducive to a number of various applications utilizing the ligation of oligos to each other, such as NGS adapters, cloning, and gene construction. This product is supplied in a 30 mL amber bottle with a 28-400 Finish neck style, which is compatible with most MerMade Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
• Full chemical name: 2-[2-(4,4-Dimethoxytrityloxy)ethylsulfonyl]ethyl-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
• Molecular formula: C34H45F3N2O7PS
• Formula weight: 656.66 g/mol
• HPLC Purity: ≥95.0%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Equipment) MerMade Synthesizers
Product Type Phosphorylating CEP
Content And Storage Store in freezer (at or below -20°C).
Nucleoside Type None (Modifier)
Shipping Condition Room Temperature
Purity 95%
Quantity 0.5 g
Reagent Type Phosphoramidite
Grade Standard
Nucleic Acid Type None (Modifier)
Form Powder
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.