Learn More
Phenylsuccinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30417022
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30417022 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30417022 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP336863250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Phenylsuccinic Acid
CAS 635-51-8
Molecular Formula C10 H10 O4
Quantity 250 mg
Synonym 2-Phenylbutanedioic Acid, (RS)-Phenylsuccinic Acid, (±)-2-Phenylsuccinic Acid, (±)-Phenylsuccinic Acid, 2-Phenylsuccinic Acid, DL-Phenylsuccinic Acid, NSC 11342, NSC 16635, Phenylsuccinic Acid, alpha-Phenylsuccinic Acid
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC Name 2-phenylbutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 194.184
Formula Weight 194.058
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.