Learn More
Phenylmercury(II) chloride, 96%, Hg 63.5%
Código de producto. 11314287
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11314287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 037113.09
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 100-56-1 | C6H5ClHg | 313.15 g/mol
The reaction of phenylmercury (II) chloride with acetophenonethiosemicarbazone (Hatsc) in ethanol in 1: 1 mole ratio undergoes symmetrisation forming the products, HgCl2 (Hatse) 2 and Ph2Hg instead of the anticipated compound PhHgCl (Hatse). A new method for the determination of chloride ion is based on the formation of phenylmercury(II) chloride, its extraction into chloroform and reaction with sodium diethyldithiocarbamate to form phenylmercury(II) diethyldithiocarbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 100-56-1
Molecular Formula C6H5ClHg
Molecular Weight (g/mol) 313.15
MDL Number MFCD00000463
InChI Key AWGTVRDHKJQFAX-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmercuric chloride, agrenal, phenylmercury chloride, mercury, chlorophenyl, hexason, mercutal, merfazin, stopspot, agronal, mersolite 2
PubChem CID 7511
IUPAC Name chloro(phenyl)mercury
SMILES Cl[Hg]C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Melting Point 246°C to 250°C
Color White
Quantity 10 g
UN Number UN2026
Merck Index 14,7301
Solubility Information Soluble in benzene, ether, pyridine; Very slightly soluble in water
Formula Weight 313.18
Percent Purity 96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hg 63.5%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Phenylmercury(II) chloride
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado