Learn More
Phenylarsonic acid, 97%
Product Code. 11453334
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11453334 5 g 5g
11463334 25 g 25g
11473334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11453334 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10625.06
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 98-05-5 | C6H7AsO3 | 202.041 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-05-5
Molecular Formula C6H7AsO3
Molecular Weight (g/mol) 202.041
MDL Number MFCD00002097
InChI Key LVKZSFMYNWRPJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenearsonic acid, monophenylarsonic acid, arsonic acid, phenyl, unii-57f9ku116m, kyselina benzenarsonova czech, arsonic acid, as-phenyl, kyselina benzenarsonova, benzenarsonic acid, benzenearsonie acid, acmc-20ajwq
PubChem CID 7365
ChEBI CHEBI:29851
IUPAC Name phenylarsonic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)[As](=O)(O)O
Spezifikation
Melting Point 158°C to 162°C (decomposition)
Quantity 5 g
UN Number UN3465
Merck Index 14,1067
Formula Weight 202.04
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Phenylarsonic acid