Learn More
Motic™ Phase Contrast Attachment 10X
Beskrivelse
- Improve visualization of transparent specimens.
- Simple, plug-in type attachment.
- For use with 10X objective.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Phase Contrast Plug-in Attachment |
| For Use With (Equipment) | 10X Objective, B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC Microscopes |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?