Learn More
Cowie Technology™ PTFE Joint Adapter
Product Code. 10363452 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Standard Taper Joint No:
NS 10/19, NS 19/26
NS 14/23, NS 19/26
NS 19/26, NS 29/32
NS 19/26, NS 34/35
NS 24/29, NS 29/32
NS 24/29, NS 34/35
NS 29/32, NS 34/35
Cone Size:
19/26
29/32
34/35
Joint Size:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Unit Size:
Each
Product Code. 10363452
Only null left
Add to basket
Add to basket
Cowie Technology™ PTFE Joint Adapters are grease-free and create high vacuum seals for standard taper ground glass joints.
  • Grease-free
  • High vacuum seals for standard taper ground glass joints
  • Substantial shoulder for ease of handling and repeated use
  • High vacuum performance (leakage rate is less than 1 x 10-4 toor, litre, sec.-1) is attained using transverse sealing rings.
  • Use up to 280°C
Specifica
Quantity 1 Each
Type PTFE Joint Adapters
Cone Size 19/26
Joint Size 14/23
Standard Taper Joint No NS 14/23, NS 19/26
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato