Läs mer
Läs mer
Mettler Toledo™ pH Combination Electrodes
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
120 mm
pH Range:
0 to 12
Förpackningsstorlek
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Type | pH Combination Electrode |
| Length (Metric) | 120 mm |
| pH Range | 0 to 12 |
| Temperature (Metric) Range | 0°C to 100°C |
| For Use With (Equipment) | Use in reactors, tanks, open basins and transfer lines under harsh chemical process conditions. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering