Learn More
Sartorius PES Tangential Flow Filtration Cassette for up to 1 L
Product Code. 30178710 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Unit Size:
Pack of 2
Artikelnummer. 30178710
Marke: Sartorius VFS050P1000SV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Plug-and-play tangential flow filtration cassette that is made from PES, for ultrafiltration and diafiltration of intermediate sample volumes.
  • Link the cassettes quickly and securely to a suitable pump and reservoirs, right out of the box.
  • All-in-one design avoids the need for expensive cassette holders and TFF systems.
  • Advanced flow path and fixed occlusion restrictor eliminate the effort that is usually needed for TFF.
  • High performance PES or Hydrosart™ RC membranes ensure maximum recoveries.
  • Improve safety for you and your sample with no need for flushing or cleaning.
  • Cassettes contain 30 to 60% less plastic and are supplied with only the tubing you need.
  • Membrane material: PES
  • Recommended feed volume: 500 to 1000 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dimensions (L x W x H) 85 x 60 x 82 mm
Filter Type Ultrafiltration
Format Cassette
For Use With (Equipment) Peristaltic Pump
Material Polycarbonate
Material (Membrane) PES
MWCO 1000 kDa
Sample Volume 0.5 to 1 L
Sterility Non-sterile
Tubing Size 1.6 mm
Type Peristaltic Pump Head, TFF cassette
Volume (Metric) 1 L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt