Learn More
Brady™ PermaSleeve™ White Heat Shrink Wire and Cable Labels for M6/M7 Printers
Product Code. 17881379
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.182 x 1 in.
0.182 x 1.75 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.439 x 1 in.
0.439 x 1.75 in.
0.444 x 1 in.
0.444 x 1.75 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
0.851 x 1 in.
0.851 x 1.75 in.
1.25 x 1 in.
1.25 x 1.75 in.
1.66 x 1 in.
1.66 x 1.75 in.
1.667 x 1 in.
1.667 x 1.75 in.
Wire Gauge:
12 to 4 AWG
16 to 8 AWG
2 to 500 MCM
20 to 10 AWG
22 to 16 AWG
28 to 20 AWG
6 to 0000 AWG
8 to 1 AWG
For Use With (Equipment):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
Pack of 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17881379
Brand: Brady™ 173668
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Designed for rigorous wire marking applications, the PermaSleeve™ Heat Shrink Polyolefin labels combine speed, ease of use, and permanence to create high quality labeling.
  • Industrial grade with high temperature, UV, chemical, fuel, and oil resistance
  • Self-extinguishing labels
  • Crisp, clear identification resistant to abrasions and fading
  • 3:1 heat shrinkable labels fit snugly around wires for maximum insulation protection and permanent identification
  • Made of B-342 polyolefin material
Specifikationer
Certifications/Compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Adhesive Type Non-adhesive
Color White
Finish Matte
Format Die-cut
Material Polyolefin
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
For Use With (Equipment) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Quantity 100 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -67°F to +275°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +135°C
Wire Gauge 8 to 1 AWG
Dimensions (LxW) 0.851 x 1.75 in.
Length (English) 0.851 in.
Width (English) 1.75 in.
Width (Metric) 44.45 mm
Height (Metric) 21.62 mm
Diameter (English) 0.5 in.
Diameter (Metric) 12.7 mm
Alternate Part Number M6-500-175-342-WT
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.