Learn More
Brady™ PermaSleeve™ White Heat Shrink Wire and Cable Labels for M6/M7 Printers
Product Code. 17821649
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.182 x 1 in.
0.182 x 1.75 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.439 x 1 in.
0.439 x 1.75 in.
0.444 x 1 in.
0.444 x 1.75 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
0.851 x 1 in.
0.851 x 1.75 in.
1.25 x 1 in.
1.25 x 1.75 in.
1.66 x 1 in.
1.66 x 1.75 in.
1.667 x 1 in.
1.667 x 1.75 in.
Wire Gauge:
12 to 4 AWG
16 to 8 AWG
2 to 500 MCM
20 to 10 AWG
22 to 16 AWG
28 to 20 AWG
6 to 0000 AWG
8 to 1 AWG
For Use With (Equipment):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Packungsgröße:
Pack of 100
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17821649
Marke: Brady™ 173637
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designed for rigorous wire marking applications, the PermaSleeve™ Heat Shrink Polyolefin labels combine speed, ease of use, and permanence to create high quality labeling.
  • Industrial grade with high temperature, UV, chemical, fuel, and oil resistance
  • Self-extinguishing labels
  • Crisp, clear identification resistant to abrasions and fading
  • 3:1 heat shrinkable labels fit snugly around wires for maximum insulation protection and permanent identification
  • Made of B-342 polyolefin material
Spezifikation
Certifications/Compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Adhesive Type Non-adhesive
Color White
Finish Matte
Format Die-cut
Material Polyolefin
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
For Use With (Equipment) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Quantity 100 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -67°F to +275°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +135°C
Wire Gauge 16 to 8 AWG
Dimensions (LxW) 0.444 x 1.75 in.
Length (English) 0.444 in.
Width (English) 1.75 in.
Width (Metric) 44.45 mm
Height (Metric) 11.28 mm
Diameter (English) 0.25 in.
Diameter (Metric) 6.35 mm
Alternate Part Number M6-250-175-342-WT
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt