Learn More
Brady™ PermaShield™ Paper Labels with Overlaminate for M6/M7 Printers
Code produit 17888394 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x W):
0.5 x 1 in.
1 x 2 in.
Conditionnement:
Pack of 100
Pack of 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x W) Conditionnement
17888394 1 x 2 in. Pack of 100
17808404 0.5 x 1 in. Pack of 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17888394 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.30€
    53.50€ / Pack of 100
    Save 9.80€
    15% Off
Estimated Shipment: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Paper labels with permanent rubber adhesive provide good contrast and smear resistance for thermal transfer and barcode printing applications.
  • White matte paper label stock features permanent rubber adhesive
  • Low cost is ideal for all general purpose labeling projects
  • Service temperature of -40°C to 50°C (-40°F to 122°F)
  • Made with B-424 permanent rubber adhesive
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance ASTM D 1000
Adhesive Type Permanent Rubber
Coating None
Color White
Finish Matte
Format Die-cut
Material Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Electrical Labeling, General Identification
For Use With (Equipment) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Latex Free No
Quantity 100 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -40°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +50°C
Thickness (English) 0.0035 in.
Thickness (Metric) 0.165 mm
Dimensions (L x W) 1 x 2 in.
Length (English) 1 in.
Width (English) 2 in.
Width (Metric) 50.8 mm
Height (Metric) 25.4 mm
Alternate Part Number M6-20-424-PSL
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.