Learn More
Peri-xanthenoxanthene, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15294408 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15294408 250 mg 250mg
15284408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15294408 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454892500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 191-28-6
Molecular Formula C20H10O2
Molecular Weight (g/mol) 282.3
InChI Key AMDQVKPUZIXQFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinaphthylene dioxide, peri-xanthenoxanthene, dinaphthalene dioxide, xantheno 2,1,9,8-klmna xanthene
PubChem CID 240798
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)OC4=C5C3=C(C=C2)OC6=CC=CC(=C65)C=C4
Tekniske data
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 94% min. (HPLC)
Quantity 250 mg
Formula Weight 282.3
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Peri-xanthenoxanthene
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Peri-xanthenoxanthene, 95%
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin sensitiser Category 1
Faresætning
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
  • P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.